2-Furohydrazida 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: 2-Furoic acid hydrazide, 2-Furoylhydrazine, 2-Furancarboxylic acid Hydrazide, 2-Furoic hydrazide, 2-Furoic acid Hydrazide, 2-Furancarboxylic acid hydrazide, 2-Furoic Hydrazide
157160050 157160250
ACRO157160050EA 36.5 EUR
ACRO157160050 ACRO157160250
2-Furohydrazida 98%
2-Furohydrazida
Formula: C₅H₆N₂O₂
Pto. de fusión: 76…80 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003235
Núm. CAS: 3326-71-4
EINECS: 222-046-2
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Beige Crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 76 to 80 °C
GC ≥97.5 %