Piridinio tribromuro 90+%, grado técnico
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
Sinónimos: Pyridinium bromide perbromide, Monopyridin-1-ium tribromide, Pyridine hydrobromide perbromide
158361000 158365000
ACRO158361000EA 142 EUR
ACRO158361000 ACRO158365000
Piridinio tribromuro 90+%, grado técnico
Piridinio tribromuro
Formula: C₅H₆Br₃N
MW: 319,82 g/mol
Pto. de fusión: 127…133 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00013223
Núm. CAS: 39416-48-3
EINECS: 254-446-8
UN: 3261
ADR: 8,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Orange to red to brown Powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 130 to 137 °C (Dec)
Titration Iodometric ≥90.0 %
UV (0.1 M in water)
pH 3.8 to 4.5 (1 M in water)
Titration with NaOH ≥99.4 %
Chloride (Cl) ≤0.005 %
Iron (Fe) ≤0.0005 %
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm