Cloruro de 2-furoílo 98+%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
165381000 165380250
ACRO165381000EA 94.2 EUR
ACRO165381000 ACRO165380250
Cloruro de 2-furoílo 98+%
Cloruro de 2-furoílo
Formula: C₅H₃ClO₂
Pto. Ebullición: 173…174 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: –2 °C
Densidad: 1,32 g/cm³
Pto. de inflamación: 85 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003228
Núm. CAS: 527-69-5
EINECS: 208-422-9
UN: 3265
ADR: 8,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to yellow to light orange Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5300 to 1.5320 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.0 %
Titration RCOCl ≥98.0 %
Impurity ≤2.0 % Free carboxylic acid (as furoic acid)
Free acid (HCl) ≤0.5 %