2-Picolil cloruro clorhidrato 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
172120050 172120250 172121000
ACRO172120050EA 47.6 EUR
ACRO172120050 ACRO172120250 ACRO172121000
2-Picolil cloruro clorhidrato 98%
2-Picolil cloruro clorhidrato
Formula: C₆H₇Cl₂N
Pto. de fusión: 119…125 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00012811
Núm. CAS: 6959-47-3
EINECS: 230-149-9
UN: 3261
ADR: 8,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Yellow-green to light brown Crystalline mass
Infrared spectrum Conforms
Melting point 119 to 125 °C
Titration with HClO4 ≥97.5 %
Specific optical rotation -115° to -130° (20 °C, 589 nm) (c=0.8 in EtOH)