Ácido 3-furoico 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Furan-3-carboxylic acid, 3-Furancarboxylic acid
172450250 172450050
ACRO172450250EA 193 EUR
ACRO172450250 ACRO172450050
Ácido 3-furoico 99%
Ácido 3-furoico
Formula: C₅H₄O₃
MW: 112.08 g/mol
Pto. de fusión: 121…122 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00005350
Núm. CAS: 488-93-7
EINECS: 207-689-9
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 121 to 124 °C
GC ≥98.5 %
Titration with NaOH ≥98.5 %