Trietiloxonio tetrafluoroborato 1 M in methylene chloride
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
175110250 175111000
ACRO175110250EA 70.7 EUR
ACRO175110250 ACRO175111000
Trietiloxonio tetrafluoroborato 1 M in methylene chloride
Trietiloxonio tetrafluoroborato
Formula: C₆H₁₅BF₄O
MW: 189.99 g/mol
Densidad: 1.328 g/cm³
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00044423
Núm. CAS: 368-39-8
EINECS: 206-705-1
UN: 2922
ADR: 8 II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to yellow to light brown Solution
Strength 0.9 to 1.1 M
Melting point 148 to 153 °C
Loss on drying ≤0.5 % (1 g, 105 °C, 1 h)
HPLC ≥97.5 %