2-Aminotereftalato de dimetilo 99%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: Dimethyl aminoterephthalate, 2-Aminodimethyl terephthalate
194780250 194780500
ACRO194780250EA 61.7 EUR
ACRO194780250 ACRO194780500
2-Aminotereftalato de dimetilo 99%
2-Aminotereftalato de dimetilo
Formula: C₁₀H₁₁NO₄
MW: 209,2 g/mol
Pto. de fusión: 132…134 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008427
Núm. CAS: 5372-81-6
EINECS: 226-364-2
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Yellow to beige to light green to brown Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 131 to 134 °C
GC ≥98.5 %