Cloruro de bis(trifenilfosfina)paladio (II) (15% Pd) para análisis
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: Bis(triphenylphosphine)palladium(II) dichloride
197320010 197320050 197320250
ACRO197320010EA 82.3 EUR
ACRO197320010 ACRO197320050 ACRO197320250
Cloruro de bis(trifenilfosfina)paladio (II) (15% Pd) para análisis
Cloruro de bis(trifenilfosfina)paladio (II)
Formula: C₃₆H₃₀Cl₂P₂Pd
MW: 701.91 g/mol
Pto. de fusión: 260 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00009593
Núm. CAS: 13965-03-2
EINECS: 237-744-2
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Assay 14.6 to 15.8 % (Pd)
Calcium (Ca) ≤15 ppm
Copper (Cu) ≤10 ppm
Gold (Au) ≤10 ppm
Iridium (Ir) ≤10 ppm
Iron (Fe) ≤5 ppm
Lead (Pb) ≤5 ppm
Magnesium (Mg) ≤5 ppm
Platinum (Pt) ≤10 ppm
Rhodium (Rh) ≤10 ppm
Ruthenium (Ru) ≤10 ppm
Silicon (Si) ≤10 ppm
Silver (Ag) ≤10 ppm