Cloruro de dietilaluminio 1 M in hexanes, AcroSeal®
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: DEAC
199521000 199528000
199521000.EA 102 EUR
199521000. 199528000.
Cloruro de dietilaluminio 1 M in hexanes, AcroSeal®
Cloruro de dietilaluminio
Formula: C₄H₁₀AlCl
Pto. de inflamación: –22 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000459
Núm. CAS: 96-10-6
EINECS: 202-477-2
UN: 3394
ADR: 4.2,I
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless Solution
Strength 0.95 to 1.10 M