(-)-Mentona 85%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
203610250 203611000
ACRO203610250EA 52.9 EUR
ACRO203610250 ACRO203611000
(-)-Mentona 85%
(-)-Mentona
Formula: C₁₀H₁₈O
Pto. de inflamación: 72 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00001634
Núm. CAS: 14073-97-3
EINECS: 237-926-1
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4490 to 1.4530 (20°C, 589 nm)
GC ≥80 %
Specific optical rotation -2° to -10° (20°C, 589 nm) (c=4, ethanol)