(±)-p-Ment-1-en-8-ol 95% (α-isomer) (mixture of alpha- and gamma-terpineol)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: α-Terpineol, Terpineol, 2-(4-Methylcyclohex-3-en-1-yl)propan-2-ol
203740500 203742500
ACRO203740500EA 37.2 EUR
ACRO203740500 ACRO203742500
(±)-p-Ment-1-en-8-ol 95% (α-isomer) (mixture of alpha- and gamma-terpineol)
(±)-p-Ment-1-en-8-ol
Formula: C₁₀H₁₈O
MW: 154.25 g/mol
Pto. de fusión: 18 °C
Pto. de inflamación: 90 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00001557
Núm. CAS: 98-55-5
EINECS: 232-268-1
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4800 to 1.4850 (20°C, 589 nm)
Density (20°C) 0.930 to 0.938 g/ml
GC gamma-terpineol: balance