TES tampón 99% Biochemistry
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: TES Buffer, N-Tris(hydroxymethyl)methyl-2-aminoethanesulphonic acid
207510250 207511000
ACRO207510250EA 84.5 EUR
ACRO207510250 ACRO207511000
TES tampón 99% Biochemistry
TES (Ácido 2-(tris(hidroximetil)metilamino)etano-1-sulfonico)
Formula: C₆H₁₅NO₆S
MW: 229.25 g/mol
Pto. de fusión: 223…225 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007532
Núm. CAS: 7365-44-8
EINECS: 230-906-3
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤1 %
Solubility (0.1 M in water) Clear colorless
UV at 280 nm A: ≤0.02
pH 4 to 8 (0.1 M at 20°C)
Titration with NaOH ≥98.5 %
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm