Cloruro de tris(trifenilfosfina)rutenio (II) 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: Dichlorotris(triphenylphosphine)ruthenium(II), Dichlorotris(triphenylphosphino)ruthenium (II)
207880010 207880050 207880250
ACRO207880010EA 59.2 EUR
ACRO207880010 ACRO207880050 ACRO207880250
Cloruro de tris(trifenilfosfina)rutenio (II) 98%
Cloruro de tris(trifenilfosfina)rutenio (II)
Formula: C₅₄H₄₅Cl₂P₃Ru
MW: 958.85 g/mol
Pto. de fusión: 159 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00013077
Núm. CAS: 15529-49-4
EINECS: 239-569-7
UN: 2811
ADR: 6.1 III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Red-brown to black Powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Carbon (C) 66.0 to 69.0 %