Perclorato de plata hidrato 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
210210050 210210250 210211000
ACRO210210050EA 71.4 EUR
ACRO210210050 ACRO210210250 ACRO210211000
Perclorato de plata hidrato 99%
Perclorato de plata hidrato
Formula: AgClO₄·xH₂O
MW: 225.33
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00149128
Núm. CAS: 14242-05-8
EINECS: 232-035-4
UN: 1481
ADR: 5.1 II
Índice Merck: 12,08667
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Crystalline powder or crystals
Titration Argentometric ≥98.5 % (on dry substance)
Water ≤10 % (K.F.)
Chloride (Cl) ≤10 ppm
Sulfate (SO4) ≤10 ppm
Iron (Fe) ≤20 ppm
Insoluble matter ≤0.005 % (in water)