Piridinio p-toluenosulfonato 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: Pyridin-1-ium 4-methylbenzenesulphonate
213740250 213740050 213741000 213745000
ACRO213740250EA 94.8 EUR
ACRO213740250 ACRO213740050 ACRO213741000 ACRO213745000
Piridinio p-toluenosulfonato 98%
Piridinio p-toluenosulfonato
Formula: C₁₂H₁₃NO₃S
MW: 251.31 g/mol
Pto. de fusión: 116…120 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00013108
Núm. CAS: 24057-28-1
EINECS: 246-002-7
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to light beige Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 112 to 119 °C
Titration with NaOH ≥97.5 %