Brij® 30
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
216725000 216720025
ACRO216725000EA 103 EUR
ACRO216725000 ACRO216720025
Brij® 30
Brij® 30
Formula: C₂₀H₄₂O₅
Pto. de fusión: 14 °C
Pto. de inflamación: >149 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00043063
Núm. CAS: 9002-92-0
EINECS: 500-002-6
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to light yellow Liquid or solid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4510 to 1.4530 (20°C, 589 nm)
Water ≤1 %
Acid value ≤1 mg KOH/g
Hydroxyl value 145 to 165 mg KOH/g