3-Bromopropionato de metilo 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
221790500
221791000
221790250
ACRO221790500EA
160
EUR
ACRO221790500
ACRO221791000
ACRO221790250
3-Bromopropionato de metilo 97%
3-Bromopropionato de metilo
Formula:
C₄H₇BrO₂ Pto. Ebullición: 64…66 °C (18 mmHg) Densidad: 1,53 g/cm³ Pto. de inflamación: 75 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00000250 Núm. CAS: 3395-91-3 EINECS: 222-247-5 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Clear colorless to light yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4565 to 1.4595 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥96.0 % |