Brij® L23 MBAL-PA-(MV)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Laureth-23, Brij 35
228340010 228342500 228345000 228340051
ACRO228340010EA 132 EUR
ACRO228340010 ACRO228342500 ACRO228345000 ACRO228340051
Brij® L23 MBAL-PA-(MV)
Brij® L23
Previous name Brij® 35
Formula: (C₂₀H₄₂O₅)n
Pto. Ebullición: >100 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: 33…40 °C
Pto. de inflamación: >149 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00043063
Núm. CAS: 9002-92-0
EINECS: 500-002-6
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Waxy pellets
Infrared spectrum Conforms
Water ≤1 %
Antioxidant without antioxidant
Impurity ≤1 ppm free Ethyleneoxide
Acid value ≤5 mg KOH/g
Hydroxyl value 40 to 60 mg KOH/g