Ácido 2-aminotereftálico 99%

Proveedor: Thermo Scientific
Atención

Sinónimos: 2-Aminoterephthalic Acid

278030250 278031000
ACRO278030250EA 79.1 EUR
ACRO278030250 ACRO278031000
Ácido 2-aminotereftálico 99%
2-Aminoterephthalic acid
Formula: C₈H₇NO₄
MW: 181,15 g/mol
Pto. de fusión: 324 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00134536
Núm. CAS: 10312-55-7

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance White to yellow Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥98.5 %
Titration with NaOH 98.5 to 101.5 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR