Cloruro de bis(trifenilfosfina)paladio (II) 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: Bis(triphenylphosphine)palladium(II) dichloride
299250025 299250050 299250250 299251000
ACRO299250025EA 150 EUR
ACRO299250025 ACRO299250050 ACRO299250250 ACRO299251000
Cloruro de bis(trifenilfosfina)paladio (II) 98%
Cloruro de bis(trifenilfosfina)paladio (II)
Formula: C₃₆H₃₀Cl₂P₂Pd
MW: 701.91 g/mol
Pto. de fusión: 260 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00009593
Núm. CAS: 13965-03-2
EINECS: 237-744-2
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Yellow Powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Assay 14.8 to 15.5 % (Pd)