(±)-p-Ment-1-en-8-ol 97+%

Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención

Sinónimos: α-Terpineol, Terpineol, 2-(4-Methylcyclohex-3-en-1-yl)propan-2-ol

301610250 301615000 301610025
ACRO301610250EA 33.3 EUR
ACRO301610250 ACRO301615000 ACRO301610025
(±)-p-Ment-1-en-8-ol 97+%
(±)-p-Ment-1-en-8-ol
Formula: C₁₀H₁₈O
Pto. Ebullición: 214…224 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: 31…34 °C
Densidad: 0,937 g/cm³
Pto. de inflamación: 90 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00001557
Núm. CAS: 98-55-5
EINECS: 202-680-6

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance Clear colorless to white solid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4800 to 1.4850 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.0 %
Specific gravity (20°C) 0.934 to 0.940


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR