Trifluorometanosulfonato de iterbio (III) hidrato 99.9% (trace metals basis)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Trifluoromethanesulphonic acid ytterbium salt hydrate, Ytterbium(III) trifluoromethanesulphonate hydrate, Ytterbium(III) triflate hydrate, Ytterbium triflate hydrate
304170010 304170050 304170250
ACRO304170010EA 27.8 EUR
ACRO304170010 ACRO304170050 ACRO304170250
Trifluorometanosulfonato de iterbio (III) hidrato 99.9% (trace metals basis)
Trifluorometanosulfonato de iterbio (III) hidrato
Formula: C₃F₉O₉S₃Yb·xH₂O
MW: 620.25 g/mol (anhy)
Pto. de fusión: 118…122 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03703499
Núm. CAS: 252976-51-5
UN: 3261
ADR: 8 II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Crystalline powder
Total conc. of imp.as REO ≤0.1 %
Ytterbium (Yb) 20.0 to 26.0 %