Trifluorometanosulfonato de estaño (II) 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Tin trifluoromethanesulphonate, Tin triflate, Tin(II) trifluoromethanesulphonate
312530010 312530050
ACRO312530010EA 52.9 EUR
ACRO312530010 ACRO312530050
Trifluorometanosulfonato de estaño (II) 98%
Trifluorometanosulfonato de estaño (II)
Formula: C₂F₆O₆S₂Sn
MW: 416.85 g/mol
Pto. de fusión: >300 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00191251
Núm. CAS: 62086-04-8
UN: 3261
ADR: 8 III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Assay ≥97.5 % (ex Sn)