Trifluorometanosulfonato de cinc 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Zinc(II) trifluoromethanesulphonate, Zinc triflate, Zinc trifluoromethanesulphonate
317090100 317090500
ACRO317090100EA 87.4 EUR
ACRO317090100 ACRO317090500
Trifluorometanosulfonato de cinc 98%
Trifluorometanosulfonato de cinc
Formula: C₂F₆O₆S₂Zn
MW: 363.53 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00013229
Núm. CAS: 54010-75-2
EINECS: 258-922-6
UN: 3261
ADR: 8 III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to light grey Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Complexometric ≥97.5 %