Cloro(diisopropil)fosfina 96%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
321550050 321550250
ACRO321550050EA 81.5 EUR
ACRO321550050 ACRO321550250
Cloro(diisopropil)fosfina 96%
Cloro(diisopropil)fosfina
Formula: C₆H₁₄ClP
Pto. Ebullición: 69 °C (33 mmHg)
Densidad: 0,95 g/cm³
Pto. de inflamación: 3 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00015027
Núm. CAS: 40244-90-4
UN: 2924
ADR: 3,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4740 to 1.4760 (20°C, 589 nm)
Titration Argentometric ≥95 %