Ácido TAPS 99+% para bioquímica
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos: 3-{[2-Hydroxy-1,1-bis(hydroxymethyl)ethyl]amino}-1-propanesulphonic acid, N-Tris(hydroxymethyl)methyl-3-aminopropanesulphonic acid
327801000 327800250
ACRO327801000EA 89.7 EUR
ACRO327801000 ACRO327800250
Ácido TAPS 99+% para bioquímica
TAPS (Ácido 3-(tris(hidroximetil)metilamino)propano-1-sulfonico)
Formula: C₇H₁₇NO₆S
Pto. de fusión: 240 °C (desc.)
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007538
Núm. CAS: 29915-38-6
EINECS: 249-954-1
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤1 % (K.F.)
UV at 280 nm A: ≤0.02
pH 5 to 6.5 (1 % in water at 25°C)
Titration with NaOH ≥99 %