TAPSO (Ácido 2-hidroxi-3-(tris(hidroximetil)metilamino)propano-1-sulfonico) para bioquímica
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
327810250 327811000 327815000
ACRO327810250EA 38 EUR
ACRO327810250 ACRO327811000 ACRO327815000
TAPSO (Ácido 2-hidroxi-3-(tris(hidroximetil)metilamino)propano-1-sulfonico) para bioquímica
TAPSO (Ácido 2-hidroxi-3-(tris(hidroximetil)metilamino)propano-1-sulfonico)
Formula: C₇H₁₇NO₇S
Pto. de fusión: 220…221 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00038352
Núm. CAS: 68399-81-5
EINECS: 269-993-8
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤1 % (K.F.)
UV at 280 nm A: ≤0.02
pH 4.3 to 5.3 (1 % in water at 25°C)
Titration with NaOH ≥99 %