Trifluorometanosulfonato de lantano (III) 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
343910010 343910050
ACRO343910010EA 36.2 EUR
ACRO343910010 ACRO343910050
Trifluorometanosulfonato de lantano (III) 99%
Trifluorometanosulfonato de lantano (III)
Formula: C₃F₉LaO₉S₃
Densidad: 1,7 g/cm³
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00077560
Núm. CAS: 52093-26-2
UN: 3261
ADR: 8,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to light beige Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Elemental Analysis 23.35 to 24.05 % (La)