Brij® C20
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
344290050 344295000 344290025
ACRO344290050EA 36.9 EUR
ACRO344290050 ACRO344295000 ACRO344290025
Brij® C20
Brij® C20
Formula: C₁₆H₃₃(OCH₂CH₂)₂₀OH
Pto. de fusión: 35,4…39.6 °C
Pto. de inflamación: >149 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00080892
Núm. CAS: 9004-95-9
EINECS: 500-014-1
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Pellets
Infrared spectrum Conforms
Water ≤1 %
Additional info remark: without antioxidant
Impurity ≤1 ppm (Free ethyleneoxide)
Dioxane ≤10 ppm
Acid value ≤1 mg KOH/g
Hydroxyl value 45 to 60 mg KOH/g