1-Acetilpiperazina 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
346830050
346830250
ACRO346830050EA
46.8
EUR
ACRO346830050
ACRO346830250
1-Acetilpiperazina 98%
1-Acetilpiperazina
Formula:
C₆H₁₂N₂O Pto. de fusión: 31…34 °C Pto. de inflamación: >110 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00058676 Núm. CAS: 13889-98-0 EINECS: 237-659-0 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Clear light yellow Liquid after melting |
Infrared spectrum | Conforms |
GC | ≥97.5 % |