Retinol 95%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
347071000 347070010 347072500 347075000
ACRO347071000EA 66.9 EUR
ACRO347071000 ACRO347070010 ACRO347072500 ACRO347075000
Retinol 95%
Retinol
Formula: C₂₀H₃₀O
Pto. de fusión: 61…63 °C
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00001552
Núm. CAS: 68-26-8
EINECS: 200-683-7
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Yellow to orange Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥94 %