Cloro(dietil)fosfina 95%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
350310010 350310050
ACRO350310010EA 97.2 EUR
ACRO350310010 ACRO350310050
Cloro(dietil)fosfina 95%
Cloro(dietil)fosfina
Formula: C₄H₁₀ClP
Pto. Ebullición: 131…132 °C (760 mmHg)
Densidad: 1,023 g/cm³
Pto. de inflamación: 18 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00013621
Núm. CAS: 686-69-1
EINECS: 211-689-4
UN: 3129
ADR: 4.3,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4740 to 1.4760 (20°C, 589 nm)
NMR ≥94 %