Trifluorometanosulfonato de litio 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
358710050 358710250 358711000
ACRO358710050EA 49 EUR
ACRO358710050 ACRO358710250 ACRO358711000
Trifluorometanosulfonato de litio 98%
Trifluorometanosulfonato de litio
Formula: CF₃LiO₃S
Pto. de fusión: 423 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00013227
Núm. CAS: 33454-82-9
EINECS: 251-528-5
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Assay 4.34 to 4.56 % (Li)