Trifluorometanosulfonato de escandio (III) 95%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Scandium(III) trifluoromethanesulphonate, Scandium triflate
363890010 363890050
ACRO363890010EA 113 EUR
ACRO363890010 ACRO363890050
Trifluorometanosulfonato de escandio (III) 95%
Trifluorometanosulfonato de escandio (III)
Formula: C₃F₉O₉S₃Sc
Pto. de fusión: 300 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00192433
Núm. CAS: 144026-79-9
UN: 3261
ADR: 8,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
Elemental Analysis ≥94 %