1-(4-(Trifluorometil)fenil)piperazina 98%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
Sinónimos: N-(α,α,α-Trifluoro-p-tolyl)piperazine
367120010 367120050
ACRO367120010EA 55.7 EUR
ACRO367120010 ACRO367120050
1-(4-(Trifluorometil)fenil)piperazina 98%
1-(4-(Trifluorometil)fenil)piperazina
Formula: C₁₁H₁₃F₃N₂
MW: 230,23 g/mol
Pto. de fusión: 89…92 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00040765
Núm. CAS: 30459-17-7
EINECS: 250-210-3
UN: 3259
ADR: 8,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to light yellow Crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 85 to 90 °C
GC ≥97.5 %