1-Boc-4-hidroxipiperidina 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
368270050 368270250 368271000
ACRO368270050EA 67.7 EUR
ACRO368270050 ACRO368270250 ACRO368271000
1-Boc-4-hidroxipiperidina 97%
1-Boc-4-hidroxipiperidina
Formula: C₁₀H₁₉NO₃
Pto. de fusión: 60…65 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01075174
Núm. CAS: 109384-19-2
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to cream Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 60 to 65 °C
GC ≥96.0 %