Trifluorometanosulfonato de indio (III) 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
368540050 368540250
ACRO368540050EA 124 EUR
ACRO368540050 ACRO368540250
Trifluorometanosulfonato de indio (III) 98%
Trifluorometanosulfonato de indio (III)
Formula: C₃F₉InO₉S₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00144478
Núm. CAS: 128008-30-0
UN: 3261
ADR: 8,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to almost white Powder and/or granules
Infrared spectrum Conforms
Titration Complexometric 19.9 to 20.9 % (In)