2-Picolil bromuro bromhidrato 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
370110050 370110250 370111000
ACRO370110050EA 71.3 EUR
ACRO370110050 ACRO370110250 ACRO370111000
2-Picolil bromuro bromhidrato 98%
2-Picolil bromuro bromhidrato
Formula: C₆H₇Br₂N
Pto. de fusión: 149…152 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01863544
Núm. CAS: 31106-82-8
UN: 2923
ADR: 8,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to pink to orange-brown Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %
Titration with HClO4 97.5 to 102.5 %