Diciclohexilo ftalato 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Dicyclohexyl phthalate
375050050 375052500 375050010 375050025
ACRO375050050EA 34.7 EUR
ACRO375050050 ACRO375052500 ACRO375050010 ACRO375050025
Diciclohexilo ftalato 99%
Diciclohexilo ftalato
Formula: C₂₀H₂₆O₄
MW: 330.42 g/mol
Pto. Ebullición: 200…235 °C (4 mmHg)
Pto. de fusión: 63 °C
Pto. de inflamación: 207 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003849
Núm. CAS: 84-61-7
EINECS: 201-545-9
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 63 to 67 °C
GC ≥98.5 %