6-Metoxi-3-formilpiridina 97%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: 6-Methoxypyridine-3-carbaldehyde, 6-Methoxynicotinaldehyde, 6-Methoxypyridine-3-carboxaldehyde, 2-Methoxypyridine-5-carboxaldehyde, 6-Methoxy-3-pyridinecarboxaldehyde
380570010 380570050
ACRO380570010EA 42.5 EUR
ACRO380570010 ACRO380570050
6-Metoxi-3-formilpiridina 97%
6-Metoxi-3-formilpiridina
Formula: C₇H₇NO₂
MW: 137,14 g/mol
Pto. de fusión: 46…54 °C
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD02683446
Núm. CAS: 65873-72-5
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Off-white to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 46 to 54 °C
GC ≥96.0 %