Bis(trifluorometilsulfonil)imida de litio 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Lithium bis(trifluoromethanesulphonimide), Lithium bis((trifluoromethyl)sulphonyl)amide, Lithium Bis(Trifluoromethanesulphonyl)Imide, Bis(trifluoromethane)sulphonimide lithium salt
381030100 381030500
ACRO381030100EA 56.1 EUR
ACRO381030100 ACRO381030500
Bis(trifluorometilsulfonil)imida de litio 99%
Bis(trifluorometilsulfonil)imida de litio
Formula: C₂F₆LiNO₄S₂
Pto. de fusión: 234…238 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00210017
Núm. CAS: 90076-65-6
EINECS: 415-300-0
UN: 2923
ADR: 8,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to white Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Titration after Ion exchange ≥98.5 %