Cloruro de dietilaluminio 0.9 M in toluene, AcroSeal®
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: DEAC
381151000 381158000
381151000.EA 76.1 EUR
381151000. 381158000.
Cloruro de dietilaluminio 0.9 M in toluene, AcroSeal®
Cloruro de dietilaluminio
Formula: C₄H₁₀AlCl
Pto. de inflamación: 4 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000459
Núm. CAS: 96-10-6
EINECS: 202-477-2
UN: 3399
ADR: 4.3,I
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless Liquid
Strength 11.5 to 12.5 % (on Al basis)