Anhídrido 3-cloroftalico 95+%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
381290010 381290050 381290250
ACRO381290010EA 38.3 EUR
ACRO381290010 ACRO381290050 ACRO381290250
Anhídrido 3-cloroftalico 95+%
Anhídrido 3-cloroftalico
Formula: C₈H₃ClO₃
Pto. de fusión: 123…126 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00023107
Núm. CAS: 117-21-5
EINECS: 204-179-8
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to light yellow Crystalline powder or flakes and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 122 to 126 °C
Titration by coupling ≥95.0 %