Trifluorometanosulfonato de aluminio 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
Aluminum trifluoromethanesulphonate, Aluminum triflate, Aluminum tris(trifluoromethanesulphonate)
383260100
383260500
ACRO383260100EA
130
EUR
ACRO383260100
ACRO383260500
Trifluorometanosulfonato de aluminio 99%
Trifluorometanosulfonato de aluminio
Formula:
C₃AlF₉O₉S₃ MW: 474.19 g/mol Pto. de fusión: 300 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00143596 Núm. CAS: 74974-61-1 UN: 3261 ADR: 8 III |
Resultados test especificaciones
Appearance | White Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Titration Complexometric | ≥98.5 % |