Trifluorometanosulfonato de bismuto (III) 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Bismuth triflate, Bismuth(III) trifluoromethanesulphonate
387590050 387590250
ACRO387590050EA 97.6 EUR
ACRO387590050 ACRO387590250
Trifluorometanosulfonato de bismuto (III) 98%
Trifluorometanosulfonato de bismuto (III)
Formula: C₃BiF₉O₉S₃
MW: 656.19 g/mol
Pto. de fusión: >300 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02093669
Núm. CAS: 88189-03-1
UN: 3261
ADR: 8 III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Complexometric 31.0 to 33.0 % Bi