1-Formilpiperazina 90%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
388490250 388491000
ACRO388490250EA 71.2 EUR
ACRO388490250 ACRO388491000
1-Formilpiperazina 90%
1-Formilpiperazina
Formula: C₅H₁₀N₂O
Pto. Ebullición: 105…107 °C (1 mmHg)
Densidad: 1,1 g/cm³
Pto. de inflamación: 102 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00005963
Núm. CAS: 7755-92-2
EINECS: 231-813-0
ADR: 8,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5090 to 1.5130 (20°C, 589 nm)
GC ≥88 %