1-(2-Aminoetil)piperazina 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
400761000 400765000 400760025
ACRO400761000EA 27.5 EUR
ACRO400761000 ACRO400765000 ACRO400760025
1-(2-Aminoetil)piperazina 99%
1-(2-Aminoetil)piperazina
Formula: C₆H₁₅N₃
Pto. de fusión: –19 °C
Pto. de inflamación: 88 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00005971
Núm. CAS: 140-31-8
EINECS: 205-411-0
UN: 2815
ADR: 8,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4990 to 1.5010 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %