Adipato de bis(2-etilhexilo) 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: Di-(2-ethylhexyl) adipate, Bis(2-ethylhexyl) hexanedioate, Dioctyl Adipate, Diisooctyl adipate, Bis(2-ethylhexyl) adipate
402460010 402462500 402460025
ACRO402460010EA 45 EUR
ACRO402460010 ACRO402462500 ACRO402460025
Adipato de bis(2-etilhexilo) 99%
Adipato de bis(2-etilhexilo)
Formula: C₂₂H₄₂O₄
MW: 370.57 g/mol
Pto. Ebullición: 210…218 °C (5 mmHg)
Pto. de fusión: –76 °C
Densidad: 0.924 g/cm³
Pto. de inflamación: 196 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00009496
Núm. CAS: 103-23-1
EINECS: 203-090-1
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4440 to 1.4500 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Color scale ≤30 APHA