Trifluorometanosulfonato de cobre (II) 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Copper(II) trifluoromethanesulphonate, Copper triflate
405420050 405420250
ACRO405420050EA 104 EUR
ACRO405420050 ACRO405420250
Trifluorometanosulfonato de cobre (II) 98%
Trifluorometanosulfonato de cobre (II)
Formula: C₂CuF₆O₆S₂
MW: 361.69 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00077492
Núm. CAS: 34946-82-2
EINECS: 252-300-8
UN: 3261
ADR: 8 III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to light grey to light blue Powder
Titration with Na2S2O3 97.5 to 102.5 %
HPLC ≥97.5 %
Titration with TBAH ≥97.5 %