Didecilo ftalato 95%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
407100250 407101000
ACRO407100250EA 86.7 EUR
ACRO407100250 ACRO407101000
Didecilo ftalato 95%
Didecilo ftalato
Formula: C₂₈H₄₆O₄
Pto. Ebullición: 261 °C (5 mmHg)
Pto. de fusión: 4 °C
Pto. de inflamación: 232 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00041915
Núm. CAS: 84-77-5
EINECS: 201-561-6
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear to hazy yellow Viscous liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4780 to 1.4840 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %